Läs mer
LABPLAS Cellulosa Sani-Stick med Dey-Engley neutraliserande buljong
Produktkod. 17946679
Change view
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
17946679 Handskar
17916649 Hold (Håll)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17946679 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer KSS67315DE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3936.60 SEK
    2886.32 SEK / Paket med 100
    Save 1050.28 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Cellulosasvamp med sticka för provtagningsytor, med buffert för att neutralisera desinfektionsmedel.
  • Cellulosa Sani-Stick
  • Mättad med Dey-Engley neutraliserande buljong
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila
Inkluderar Handskar