Läs mer
LABPLAS Cellulosa Sani-Stick med Dey-Engley neutraliserande buljong
Produktkod. p-200102229
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
Produktkod. 17916649
Brand: LABPLAS KSS67310DE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cellulosasvamp med sticka för provtagningsytor, med buffert för att neutralisera desinfektionsmedel.
  • Cellulosa Sani-Stick
  • Mättad med Dey-Engley neutraliserande buljong
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila
Inkluderar Hold (Håll)