Läs mer
LABPLAS Cellulosa Sani-Stick med Letheen-buljong
Beskrivning
- Cellulosa Sani-Stick
- Mättad med Letheen-buljong
- Mått: 160 x 229 mm
- Rymmer: 600 ml
- Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hygiensvampprovtagningskit |
| Medietyp | Neutralisatorer |
| Sterilitet | Sterila |
| Inkluderar | Hold (Håll) |