Läs mer
LABPLAS Cellulosa Sani-Stick med Letheen-buljong
Produktkod. p-200102231
Inkluderar:
Handskar
Hold (Håll)
Produktkod. 17986499
Brand: LABPLAS KSS67310LT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cellulosasvamp med sticka för provtagningsytor, med buffert för att neutralisera desinfektionsmedel.
  • Cellulosa Sani-Stick
  • Mättad med Letheen-buljong
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Möjlighet att inkludera handskar med kit
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila
Inkluderar Hold (Håll)