Läs mer
LABPLAS Cellulosa Sani-Stick med neutraliserande buffert
Produktkod. 17946509
Change view
Sterilitet:
Sterila
Produktkod. Sterilitet
17946509 Sterila
1 options
Produktkod. 17946509 Leverantör LABPLAS Leverantörsnummer KSS67315NE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Cellulosasvamp med sticka för provtagningsytor, med buffert för att neutralisera desinfektionsmedel.
  • Cellulosa Sani-Stick
  • Mättad med neutraliserande buffert
  • Mått: 160 x 229 mm
  • Rymmer: 600 ml
  • Handskar ingår
Specifikationer
Produkttyp Hygiensvampprovtagningskit
Medietyp Neutralisatorer
Sterilitet Sterila