Läs mer
Scotch-Brite™ Cellulosasvamp 799
Produktkod. 17198770
Change view
Färg:
Rosa, Vit
Produktkod. Färg
17198770 Rosa, Vit
1 options
Produktkod. 17198770 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100157793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10470.00 SEK
    7599.72 SEK / Paket med 240
    Save 2870.28 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Dubbelfunktionssvamp med vit pad för lätt skurning på alla ömtåliga ytor i kök, badrum, restauranger etc.
  • Cellulosasvamp med fiberfleece för rengöring av känsliga ytor
  • Håller länge på grund av nötande partiklar som sprids genom dynan
  • Tål vanliga rengöringsmedel
  • Dubbel fungerande svamp och skurväv
  • Rostfri och motståndskraftig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Svampar
Färg Rosa, Vit
Mått (L x B) 131 x 88 mm
För användning med (applikation) Rengöring av känsliga ytor
Längd (metrisk) 131 mm
Material Cellulosa
Stil Dubbelfunktion
Bredd (metrisk) 88 mm