Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cellulosatriacetat
Produktkod. 10489650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10489650 250 g Plastflaska 250g
10124340 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10489650 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 177822500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9012-09-3 | (C24H32O16)n
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-09-3
Molekylformel (C24H32O16)n
MDL-nummer MFCD00132680
InChI-nyckel NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N
Synonym triacetylcellulose, cellulose triacetate, beta-cellotriose undecaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5-bis acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-acetyloxy methyl oxan-3-yl oxy-3-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate
PubChem CID 44263853
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-(acetyloximetyl)oxan -2-yl]oxi-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxi-2-(acetyloximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-2-yl]metyl acetat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose triacetate
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pellets eller stavar
Merck Index 10, 1926
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform, methylene dichloride and, tetrachloroethane
Kvantitet 250 g
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.