Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cellulosatriacetat
Produktkod. p-84143 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Produktkod. 10489650
Brand: Thermo Scientific Chemicals 177822500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9012-09-3 | (C24H32O16)n
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9012-09-3
Molekylformel (C24H32O16)n
MDL-nummer MFCD00132680
InChI-nyckel NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N
Synonym triacetylcellulose, cellulose triacetate, beta-cellotriose undecaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5-bis acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-acetyloxy methyl oxan-3-yl oxy-3-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate
PubChem CID 44263853
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxi-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxi-6-(acetyloximetyl)oxan -2-yl]oxi-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxi-2-(acetyloximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-2-yl]metyl acetat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cellulose triacetate
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pellets eller stavar
Merck Index 10, 1926
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform, methylene dichloride and, tetrachloroethane
Kvantitet 250 g
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.