Läs mer
MP Biomedicals™ CellVation™ Kryokonserveringsmedium
Produktkod. 11454855 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
60 ml
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454855 60 ml 60ml
1 options
Produktkod. 11454855 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0920300M2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4195.00 SEK
    3996.04 SEK / 60ml
    Save 198.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Rekommenderas för bevarande av stamceller, hepatocyter, vävnadsprover och en mängd olika celltyper och etablerade cellinjer
CellVation är ett kryokonserveringsmedium designat för optimal cellåtervinning och bekvämlighet. Den innehåller inte DMSO eller serum och är vetenskapligt framtagen för serumfria kulturer, samt idealisk för alla typer av serum. Det har också visat sig bevara stamcellernas potential för differentiering.
Specifikationer
Form Lösning
Produkttyp Kryokonserveringsmedia
För användning med (applikation) Cellräkning, livsduglighet och kryokonservering
Kvantitet 60 ml
Certifikat och efterlevnad Fri från mykoplasma, bakterier, svampar, jäst och mögel. Certifierat amerikanskt ursprung.
Endotoxinnivå <0,5 EU/ml
pH 6,5 till 7,5
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C
Beskrivning CellVation Kryokonserveringsmedia
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.