Läs mer
Greiner Bio-One Cellview™ 96-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Beskrivning
- Rund brunnsgeometri för att minska optiska distorsioner
- Svart ram där botten av 175 μmeter borosilikatglas limmats
- Cellodling behandlad
- Individuellt inslagen med lock
Garanti
Nej
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Breaapart | Nej |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bindningstyp | Icke bindande |
| Färg | Svart, Klar botten |
| Produkttyp | Imaging Microplate |
| Material | Cycloolefin, Borosilicate Glass |
| Visa mer |