Läs mer
Greiner Bio-One CELLview™ cellkulturbilder
Beskrivning
- Sterila
- Polystyren
- Alfanumerisk kodning med 10 brunnar
- Avtagbar svart uppdelning
- Design av 96-brunnsmikrotiterplatta
- Minskad meniskeffekt
- Positioneringsnotch för automatiserad mikroskopi
Certifikat
ISO 8255-1
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Material | Polystyren |
| Tjocklek (metrisk) | 12,6 mm, 0,17 mm Glasbotten |
| Typ | Cellkulturglida |
| Räkna väl | 10 |
| Beläggning | Avancerad TC-yta |
| För användning med (applikation) | Odling, färgning och mikroskopi av celler |
| Mått (L x B) | 75 x 25 mm |