Läs mer
Greiner Bio-One CELLview™ cellkulturbilder
Produktkod. 17417142
Change view
Beläggning:
Avancerad TC-yta
TC-yta
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beläggning
17417142 TC-yta
17211842 Avancerad TC-yta
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17417142 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 543079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10901.80 SEK
    10281.84 SEK / Paket med 45
    Save 619.96 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
För odling, färgning och mikroskopi av celler. Greiner Bio-One CELLview™ Cell Culture Slides består av transparent glasglaset med inbäddat täckglas och svart avtagbar uppdelning.
  • Sterila
  • Polystyren
  • Alfanumerisk kodning med 10 brunnar
  • Avtagbar svart uppdelning
  • Design av 96-brunnsmikrotiterplatta
  • Minskad meniskeffekt
  • Positioneringsnotch för automatiserad mikroskopi
Certifikat
ISO 8255-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Kanter 90°, Straight
Matt Not Frosted
Material Polystyren
Förrensad No
Tjocklek (metrisk) 12,6 mm, 0,17 mm Glasbotten
Typ Cellkulturglida
Räkna väl 10
Färg Transparent, Black
Beläggning TC-yta
För användning med (applikation) Odling, färgning och mikroskopi av celler
Mått (L x B) 75 x 25 mm