Läs mer
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, icke-segmenterad innerdörr, vattennivåövervakning
Description
- Vattennivåövervakning
- Avancerat användargränssnitt och främre USB-portar
- Fläktlös design, smart inredningssystem och innovativt isoleringskoncept
- Nytt magnetiskt dörrlåskoncept för ytter- och innerdörrar
- Sömlös kammare, enkel demontering
- 180 °C högtemperaturdesinfektion (HTD) med protokoll, inga interna HEPA-filter
- Anpassningsbara uppgifter och larm
- Standard byggnadsledningssystem och VisioNize anslutet labb
- Vibrations- och turbulensskydd
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 170 L |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| CO2-sensorteknik | IR-sensor |
| Pluggtyp | EU |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +4° to 50 °C |
| Visa | VisionNize™ beröringsgränssnitt |
| Dörr stil | Vänstersidigt handtag |
| O2-sensorteknik | ZrO2 (zirkoniumdioxid) |
| Hamnar | 2 |
| Mått (D x B x H) Inredning | 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 tum) |
| Show More |