Läs mer
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmenterad Innerdörr, Syrekontroll
Produktkod. 16376335
Change view
Pluggtyp:
EU
GB
Dörr stil:
Högersidigt handtag
Vänstersidigt handtag
Inkluderar:
Innerdörr med 4 segment
Innerdörr med 8 segment
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Dörr stil Inkluderar Förpackningsstorlek
16376335 GB Högersidigt handtag Innerdörr med 4 segment -
16306345 EU Högersidigt handtag Innerdörr med 8 segment -
16316345 GB Högersidigt handtag Innerdörr med 8 segment -
16326345 EU Vänstersidigt handtag Innerdörr med 8 segment Varje
16366335 EU Högersidigt handtag Innerdörr med 4 segment -
16386335 EU Vänstersidigt handtag Innerdörr med 4 segment -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16376335 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6731001042
Utveckla ditt laboratorium med Eppendorf- besparingar i höst
Använd kampanjkoden 27953
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CellXpert™ C170i CO2-inkubator ger tillförlitliga tillväxtförhållanden för mer reproducerbara resultat.
  • Syrekontroll
  • Avancerat användargränssnitt och främre USB-portar
  • Fläktlös design, smart inredningssystem och innovativt isoleringskoncept
  • Nytt magnetiskt dörrlåskoncept för ytter- och innerdörrar
  • Sömlös kammare, enkel demontering
  • 180 °C högtemperaturdesinfektion (HTD) med protokoll, inga interna HEPA-filter
  • Anpassningsbara uppgifter och larm
  • Standard byggnadsledningssystem och VisioNize anslutet labb
  • Vibrations- och turbulensskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-sensorteknik IR-sensor
Syrekontroll Ja
Pluggtyp GB
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +4° to 50 °C
Visa VisionNize™ beröringsgränssnitt
Dörr stil Högersidigt handtag
Inkluderar Innerdörr med 4 segment
O2-sensorteknik ZrO2 (zirkoniumdioxid)
Hamnar 2
Mått (D x B x H) Inredning 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 tum)
Mått (L x B x H) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35.,4 tum)
Elektriska krav 220 till 240 V, 50/60 Hz