Läs mer
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmenterad innerdörr, syrekontroll, vatten- och fuktövervakning
Produktkod. 16366345
Pluggtyp:
EU
Dörr stil:
Högersidigt handtag
Vänstersidigt handtag
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16366345
Brand: Eppendorf™ 6731001351
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CellXpert™ C170i CO2-inkubator ger tillförlitliga tillväxtförhållanden för mer reproducerbara resultat.
  • Vatten- och fuktövervakningsförpackningar
  • Syrekontroll
  • Innerdörr med 4 segment
  • 180° HDD (standard med C170i)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
CO2-sensorteknik IR-sensor
Syrekontroll Ja
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +4° to 50 °C
Visa VisionNize™ beröringsgränssnitt
Dörr stil Vänstersidigt handtag
O2-sensorteknik ZrO2 (zirkoniumdioxid)
Hamnar 2
Mått (D x B x H) Inredning 44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 tum)
Mått (L x B x H) 71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35.,4 tum)
Elektriska krav 220 till 240 V, 50/60 Hz