Läs mer
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Water and Humidity Monitoring Copper Package
Produktkod. 16346335
Pluggtyp:
EU
Dörr stil:
Left-Sided Handle
Right-Sided Handle
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 16346335
Brand: Eppendorf™ 6731000851
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
  • Water and humidity monitoring packaging
  • Copper package (chamber, shelves and water tray)
  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 170 L
Kammarmaterial Stainless Steel
CO2-sensorteknik IR Sensor
Pluggtyp EU
Temperaturområde (metriskt) Ambient +4° to 50°C
Visa VisioNize™ touch interface
Dörr stil Left-Sided Handle
O2-sensorteknik ZrO2 (zirconium dioxide)
Hamnar 2
Mått (D x B x H) Inredning 44.5 × 53.9 × 69.2 cm (17.5 × 21.2 × 27.2 in.)
Mått (L x B x H) 71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.)
Elektriska krav 220 to 240 V, 50/60 Hz