Läs mer
Eppendorf™ CellXpert™ CS220
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30213521 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Bana:
25 mm
51 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bana
30213521 25 mm
30213523 51 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30213521 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6740211010
CO 2 inkubatorskakare med integrerad 180 C °sterilisering och ett enastående förhållande mellan kapacitet och fotavtryck.
  • CO 2 inkubatorskakare
  • Stapelbar upp till 3-faldig
  • Ej kyld
  • 8 °C över omgivningstemperatur till 60 °C
  • Tillbehör finns att köpa separat: plattform, klämmor, klibbiga dynor, förvaringsbas eller fötter, vattenförsörjningspaket, 1-2 staplingssatser och vattentankhållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Roterande vinkel
Bärande kapacitet (metrisk) 25 kg
Hastighetsintervall 20 till 300 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 8 °C över omgivningstemperatur till 60 °C
Produkttyp CO 2 Inkubator Shaker
Bärande kapacitet (engelska) 56 lb.
Pluggtyp EU
Temperaturenhetlighet ±0,3 °C vid 37 °C
Depth (engelska) Interiör 22,8 tum
Djup (metrisk) interiör 58.0 cm
Mått (D x B x H) Inredning 58.0 x 102.5 x 38.5 cm
Mått (LxB) Plattform 51.3 x 93 cm
Mått (L x B x H) 80.5 x 131.8 x 67.3 cm
Höjd (engelska) 26,5 tum
Höjd (engelska) Interiör 15,2 tum.
Höjd (metrisk) 67.3 cm
Höjd (metrisk) interiör 38.5 cm
Längd (engelska) 31,7 tum
Längd (engelska) Plattform 20,2 tum.
Längd (metrisk) 80.5 cm
Längd (metrisk) plattform 51.3 cm
Bredd (engelska) 51,9 tum.
Bredd (engelska) Interiör 40,4 tum.
Bredd (engelska) Plattform 36,6 tum
Bredd (metrisk) 131.8 cm
Bredd (metrisk) Interiör 102.5 cm
Bredd (metrisk) Plattform 93 cm
Modell CellXpert CS220
Visa 16,9 cm Färgpekskärm
Fuktighetsområde 20 till 85 % (icke-kondenserande)
Kylt Nej