Beskrivning
Accelerera din tillväxt - CellXpert™ CS220 - CO2 Inkubatorskakare
CellXpert™ CS220 är en storkapacitets, staplingsbar CO 2-inkubatorshaker som är designad för att påskynda forskningsprojekt kring däggdjursupphängningskulturer.
Beställ separat: Plattform, klämmor, klibbiga dynor, förvaringsbas eller fötter, vattenförsörjningspaket. Valfritt: 1–2 staplingskit och vattentankhållare
- Hög flaskkapacitet
- 180 °C steriliseringsrutin integrerad: inklusive guide och nedladdningsbart prestandaprotokoll, ingen lokalt begränsad UV-luftflöde/ytdesinfektion
- Kammare i rostfritt stål: Hygienisk design enligt EN ISO 14159:2008-standarden plus endast några få interna delar och ingen drivhjul, springor, kablar eller värmefenor inuti
- Optimerad genomströmning per labbutrymme: Högsta plattformsstorlek mot fotavtryck på marknaden, staplingsbar upp till 3 gånger
- Sparar kostnader: Alltid inkluderat: utdragbar plattform, rH-kontroll, pekgränssnitt, åtkomstport, 180 °C steriliseringsrutin, inga UV-lampor som kräver frekvent byte, låg gas- och energianvändning
- Eppendorf X-drive: Beprövad och beprövad shaker-drift med fyra viktstödjande axlar för vibrationsfri skakning dygnet runt
- Gliddörr och utskjutbar plattform: Sparar plats och säkerställer snabb och enkel uppställning, rengöring och service – även längst bak i kammaren
- Full kontroll och snabb rotorsaksanalys: 7 tum Pekskärmen visar alla inställvärden och aktuella parametrar i en överblick, direkt visuell översikt av loggad data/händelser inklusive dörröppningar och larm, användarhantering
Användningsområden:
- Proteinuttryck
- Screening
- Utveckling av celllinjer
- Tidiga processutveckling
- Produktion av virusvektorer i däggdjursceller, t.ex. AD, AAV, LV
- Bioreactor Inokulumberedning
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 51 mm |
| Roterande vinkel | 0° |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 25 kg |
| Hastighetsintervall | 20 till 250 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 8 °C över omgivningstemperatur till 60 °C |
| Produkttyp | CO 2 Inkubator Shaker |
| Bärande kapacitet (engelska) | 56 lb. |
| Pluggtyp | EU |
| Temperaturenhetlighet | ±0,3 °C vid 37 °C |
| Visa mer |