Läs mer
R&D Systems™ CellXVivo Human M1 Macrophage Differentiation Kit
Produktkod. 30001735
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. 30001735
Brand: R&D Systems™ CDK012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For the differentiation of human CD14+ monocytes into M1 macrophages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
För användning med (applikation) Cell Differentiation
Kvantitet 1 Kit