Läs mer
R&D Systems™ CellXVivo Human NK Cell Expansion Kit
Produktkod. 18727118
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. 18727118
Brand: R&D Systems™ CDK015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For the expansion of human CD3-CD56+ NK Cells from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Inkluderar Human Killer Cell Base Media 2, NK Cell Expander 1, NK Cell Expander 2, Cell Expander 3, NK Cell Expander 4, NK Cell Expander 5, Reconstitution Buffer 1, Reconstitution Buffer 2, 20X Wash Buffer
Kvantitet 1 Kit
For Research Use Only. Not for use in Humans.