Läs mer
R&D Systems™ CellXVivo Human Treg Cell Differentiation Kit
Produktkod. 18431420
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. 18431420
Brand: R&D Systems™ CDK006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For the differentiation of human regulatory T (Treg) cells from a preparation of naïve CD4+ T cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Inkluderar Mouse Anti-Human CD3 Antibody
Human Treg Reagent 1
Human Treg Reagent 2
Human Treg Reagent 3
Human Treg Reagent 4
Reconstitution Buffer 1
Reconstitution Buffer 2
Wash Buffer (20X)
Kvantitet 1 Kit