Läs mer
Celpure™ P65, Meets USP/NF Testing Specifications, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15625750 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15625750 250 g 250g
1 options
Produktkod. 15625750 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 525235250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
meets USP/NF testing specifications
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celpure™ P65
Densitet 0.10 to 0.26 g/cm3 (wet density)
Färg Gray
Kvantitet 250 g
pH 5 to 8
CAS 61790-53-2
Förlust vid torkning 0.01 to 0.50% at 105°C
Förlust vid tändning 0.01 to 2.00% at 1000°C
Förpackning Plastic Bottle
Permeabilitet 0.04 to 0.08 D
Kiseldioxid 98%
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00132803
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn dioxosilane
Molekylvikt (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563