Läs mer
Cytiva Celtron
Antal per förpackning:
Pack of 50
Pack of 500
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Cellulose Acetate |
| Porstorlek | 0.45 μm |
| Sterilitet | Sterile |
| För användning med (applikation) | Difficult-to-filter solutions |
| Antal per förpackning | Pack of 500 |
| Volym (metrisk) | ≤100 mL |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |