Läs mer
Tocris Bioscience™ CeMMEC1
Beskrivning
CeMMEC1 is a TAF1 inhibitor (Kd = 1.8 μM, IC50 = 900 nM). CeMMEC1 impairs cell viability in combination with (+)-JQ1 (Cat. No. 4499) and inhibits proliferation of THP-1 and H23 lung adenocarcinoma cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,2-dihydro-2-methyl-1-oxo-4-isoquinolinecarboxamide |
| CAS | 440662-09-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Bromodomain Inhibitors |
| Molekylformel | C19H16N2O4 |
| Renhet | 0.98 |