Läs mer
OHAUS™ Cent-O-Gram™ och Dial-O-Gram™ Balanser
Produktkod. 10478861 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Kalibrering:
1 x 0,01 g (främre stråle), 10 x 1 (andra stråle), 100
Djup (engelska) Pan:
0,27 tum.
Djup (metrisk) panorering:
0.7 cm
Modell:
311-00
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kalibrering Djup (engelska) Pan Djup (metrisk) panorering Modell Förpackningsstorlek
10478861 1 x 0,01 g (främre stråle), 10 x 1 (andra stråle), 100 0,27 tum. 0.7 cm 311-00 Varje
1 options
Produktkod. 10478861 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 80000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4100.00 SEK
    2975.36 SEK / Paket med 1
    Save 1124.64 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Stöd centigramnoggrannhet och uppmuntra elevernas precision. OHAUS Cent-O-Gram och Dial-O-Gram Balans kommer med trepunktsbas, speciell flytande lagerprincip och balkdesign som eliminerar behovet av nivåjustering.
  • Snabb nollställning med hjälp av en nolljusteringsvred vid stråländan
  • Inbyggd specifik viktplattform infälld i basen
  • Vågpannor och lagerkåpor i rostfritt stål förhindrar rost och korrosion
  • Precisionsslipade kniveggar och självjusterande agatlager ger maximal känslighet och reproducerbarhet
  • Skårade balkar ger positiv positionering av balans
  • Magnetisk dämpning bromsar svängningen
Beställningsinfo
De Dial-O-Gram (S40027)-modellen ersätter de två främre balkarna med en vernierurtavla för snabbare avläsningsresultat.
Garanti
Fem år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre Pan 3,5 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 9 cm
Djup (engelska) 16,9 cm
Kalibrering 1 x 0,01 g (främre stråle), 10 x 1 (andra stråle), 100
Djup (engelska) Pan 0,27 tum.
Djup (metriskt) 17.78 cm
Djup (metrisk) panorering 0.7 cm
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.86 cm
Modell 311-00
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.56 cm
Garanti 5 år
Kapacitet 0.6 lb., 300 g
Visningstyp Analogt
Typ Cent-O-Gram™ Balans