Läs mer
OHAUS™ Cent-O-Gram™ och Dial-O-Gram™ Balanser
Produktkod. p-2365556 Handla allt Ohaus Produkter
Kalibrering:
1 x 0,01 g (främre stråle), 10 x 1 (andra stråle), 100
Djup (engelska) Pan:
0,27 tum.
Djup (metrisk) panorering:
0.7 cm
Modell:
311-00
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10478861
Brand: OHAUS™ 80000010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd centigramnoggrannhet och uppmuntra elevernas precision. OHAUS Cent-O-Gram och Dial-O-Gram Balans kommer med trepunktsbas, speciell flytande lagerprincip och balkdesign som eliminerar behovet av nivåjustering.
  • Snabb nollställning med hjälp av en nolljusteringsvred vid stråländan
  • Inbyggd specifik viktplattform infälld i basen
  • Vågpannor och lagerkåpor i rostfritt stål förhindrar rost och korrosion
  • Precisionsslipade kniveggar och självjusterande agatlager ger maximal känslighet och reproducerbarhet
  • Skårade balkar ger positiv positionering av balans
  • Magnetisk dämpning bromsar svängningen
Beställningsinfo
De Dial-O-Gram (S40027)-modellen ersätter de två främre balkarna med en vernierurtavla för snabbare avläsningsresultat.
Garanti
Fem år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre Pan 3,5 tum
Diameter (metrisk) yttre panna 9 cm
Djup (engelska) 16,9 cm
Kalibrering 1 x 0,01 g (främre stråle), 10 x 1 (andra stråle), 100
Djup (engelska) Pan 0,27 tum.
Djup (metriskt) 17.78 cm
Djup (metrisk) panorering 0.7 cm
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.86 cm
Modell 311-00
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.56 cm
Garanti 5 år
Kapacitet 0.6 lb., 300 g
Visningstyp Analog
Typ Cent-O-Gram™ Balans