missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Centaurin beta 2 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18060864 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18060864 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18060864 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1001321

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

Centaurin beta 2 Polyclonal specifically detects Centaurin beta 2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Centaurin beta 2
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1 - 3 ug/ml, Immunohistochemistry 5 - 10 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5 - 10 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Formulering Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_036419.
Gene Alias Arf GAP with coiled coil, ANK repeat and PH domains 2, ArfGAP with coiled-coil, ankyrin repeat and PH domains 2, centaurin, beta 2, Centaurin-beta-2, CENTB2centaurin-beta-2, CNT-B2, KIAA0041arf-GAP with coiled-coil, ANK repeat and PH domain-containing protein 2
Gensymboler ACAP2
Värd art Goat
Immunogen Peptide with sequence C-EKLNRFQQDSQKF corresponding to C-Terminus according to NP_036419.3.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23527
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.