Läs mer
3M™ Mittadapteraggregat 6864/37000
Produktkod. 15769637 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg: Grå
Produktkod.
15769637 Färg: Grå
1 options
Produktkod. 15769637 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000002178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00 SEK
    281.37 SEK / Paket med 1
    Save 155.63 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 22-01-2027
3M™ Center Adapter Assembly 6864/37000 inkluderar centerportadapter, utandningsventil och linspackning för 3M™ Helmask 6000-serien.
  • Ersättningsenhet för mitten av andningsskyddet inkluderar centerportadapter, utandningsventil och linspackning
  • Byt ut skadade delar för att säkerställa korrekta nivåer av skydd och komfort
  • För användning med 3M™ 6000-serien helmask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Produkttyp Mittadapteraggregat
Kvantitet 5/Låda