Läs mer
Centralite II, TRC
Produktkod. 30012238
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012238 250 mg
30011442 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012238 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC256618250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-92-7
Molekylformel C15 H16 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 240.31
Synonym N,N'-Dimethyl-N,N'-diphenylurea, 1,3-Dimethyl-1,3-diphenylurea, α,β-Dimethylcarbanilide, Dimethylcarbanilide, Methyl Centralite, N,N'-Dimethylcarbanilide, NSC 59781
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-1,3-difenylurea
LEDER CN(C(=O)N(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Centralite II
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16N2O/c1-16(13-9-5-3-6-10-13)15(18)17(2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
Formel vikt 240.1263
Procent renhet >95%