Läs mer
Tork Centrematningsdispenser M2
Produktkod. 30243761 Handla allt Tork Produkter
Change view
Modell:
Höjd över havet
Prestanda
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
30243761 Prestanda
30243878 Höjd över havet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30243761 Leverantör Tork Leverantörsnummer 659008
Beräknad leverans: 25-11-2026
Torka ytor snabbt, tack vare den obegränsade flödesfunktionen som låter användare ta så mycket som deras uppgift behöver.
  • Förbättra den allmänna hygienen tack vare enkel rengöring
  • Mångsidig låsmekanism hjälper till att kontrollera felaktig användning
  • Enhandshantering gör det enkelt att använda
  • Friflödesdosering för flexibilitet och korskontamineringskontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Centermatningstorkare
Färg Red, Smoke
Alternativt artikelnummer 7322540430394
Längd (metrisk) 32.2 cm
Bredd (metrisk) 24.8 cm
Höjd (metrisk) 35.6 cm
Håller Våtservetter
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsedd lock
Modell Prestanda
Kvantitet 1 st.