Läs mer
Tork Centrefeed Dispenser, White and Turquoise
Produktkod. 31908324 Handla allt Tork Produkter
Change view
Håller:
Wipes
Produktkod. Håller
31908324 Wipes
1 options
Produktkod. 31908324 Leverantör Tork Leverantörsnummer 659000
Beräknad leverans: 09-11-2026
High capacity solution for professional environments where both hand and surface wiping is required.
  • Centrefeed dispenser swiftly improve hygiene levels with an easy-clean design.
  • Robust design that will withstand heavy usage.
  • One-handed operation and dispensing simplifies staff usage.
  • High capacity and fuss-free refilling promotes low mainenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Centrefeed Roll System M2 Dispenser
Färg White, Blue
Alternativt artikelnummer 7322540430387
Mått (L x B x H) 257 x 239 x 372 mm
Längd (engelska) 9.4 in.
Längd (metrisk) 239 mm
Bredd (engelska) 10.11 in.
Bredd (metrisk) 257 mm
Höjd (engelska) 14.6 in.
Höjd (metrisk) 372 mm
Håller Wipes
Material Plastic
Montering Freestanding
Antal fack 1
Produktstil Open Top
Modell Centrefeed
Kvantitet 1
Sterilitet Non-sterile