Läs mer
Kimberly-Clark™ Centerfeed Roll Wiper Dispenser
Produktkod. 10212381 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Färg:
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10212381
Brand: Kimberly-Clark™ 7088
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för att upprätthålla hygienen i livliga matområden. Centrefeed Roll Wiper Dispenser är kompatibel med ett stort utbud av torkare, handdukar och uppfyller livsmedelssäkerhetsstandarder.
  • Dispenses sheets of wiper roll without the need to touch the dispenser, helping to reduce contamination and the spread of germs
  • A smart, white, water-resistant wiper dispenser that is ideal for maintaining hygiene in laboratory, healthcare and general work areas
  • Wall-mountable, ideal for cleaning stations
  • Easy to refill, keep clean and maintain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Wiper Dispenser
Färg Vitt
Djup (engelska) 10.8 in.
Djup (metriskt) 27.4 cm
Bredd (engelska) 10.5 in.
Bredd (metrisk) 26.6 cm
Höjd (engelska) 15.2 in.
Höjd (metrisk) 38.7 cm
Håller Wipes
Material Plastic
Montering Wall or Surface Mount
Antal fack 1
Kvantitet 1 Ea.