Beskrivning
- Idealiskt för att torka händer och lätt smutsiga ytor
- Funktionen för obegränsat flöde gör det möjligt för användare att ta så mycket som deras uppgifter behöver
- Särskilt bra för att rengöra glas – lämnar inga ludd eller ränder på ytor
- Att använda med en hand gör det enkelt att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torkpapper |
| Längd (engelska) | 300.74 yd. |
| Längd (metrisk) | 275 m |
| Bredd (engelska) | 8,46 tum |
| Bredd (metrisk) | 21.5 cm |
| Material | papper |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | EU-ekomärkning, FSC Kedja av bevis, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 50001, ISO FSC Mix Virgin och Rec.fiber |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 6/Pk. |
| Visa mer |