Läs mer
Kartell™ Centrifichem™ , Technicon™ Beckman™ Provkoppar av polystyren
Produktkod. 11323814
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2,0 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11323814 2,0 ml Paket med 1000
11393804 0,5 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323814 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0260000
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad med kristallklar polystyren för optimal synlighet. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Provkoppar används för provanalys.
  • Ett urval av kristallklara polystyren autoanalysatorkoppar med koniska baser
  • Fristående konstruktion
  • CE-IVD godkänd
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2,0 ml
Färg Kristallklart
Produkttyp Provmugg
Material Polystyren
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Centrifichem Technicon, och Beckman analysatorer
Höjd (metrisk) 38 mm