Läs mer
Kartell™ Centrifichem™ , Technicon™ Beckman™ Provkoppar av polystyren
Description
- Ett urval av kristallklara polystyren autoanalysatorkoppar med koniska baser
- Fristående konstruktion
- CE-IVD godkänd
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 1000/pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Provmugg |
| Material | Polystyren |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Centrifichem Technicon och Beckman analysatorer |
| Höjd (metrisk) | 24.5 mm |