Läs mer
Kartell™ Centrifichem™ , Technicon™ Beckman™ Provkoppar av polystyren
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2,0 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Ett urval av kristallklara polystyren autoanalysatorkoppar med koniska baser
- Fristående konstruktion
- CE-IVD godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1000/pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Kopp |
| Material | Polystyren |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | För Centrifichem™ , Technicon™ och Beckman™ analysatorer |
| Höjd (metrisk) | 24.5 mm |