Läs mer
Merck Centrifree Ultrafiltreringsenhet med Ultracel™ PL membran
Produktkod. 10238110
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10238110
Brand: Merck 4104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separera fritt från bundna mikrolösta ämnen. Centrifree™ Ultrafiltration Device är licensierad för forskningsanvändning och in vitro diagnostisk användning med serum, plasma& andra biologiska prover. Har Ultracel™ cellulosamembran
Separera fritt från bundna mikrolösta ämnen. Centrifree™ Ultrafiltration Device är licensierad för forskningsanvändning och in vitro diagnostisk användning med serum, plasma& andra biologiska prover. Har Ultracel™ cellulosamembran
De Centrifree™ Ultrafiltreringsanordning med Ultracel™ regenererat cellulosamembran är idealiskt för att separera fria från bundna mikrolösta ämnen i serum, plasma och andra biologiska prover. Enheten är licensierad för forskningsanvändning och in vitro-diagnostik. Enheten rymmer en provvolym på 1 ml med en uppehållsvolym på 10μ L.
Funktioner och fördelar:
  • Separera obundna (fria) terapeutiska läkemedel, testosteron, tyroxin, etc.
  • Möjliggör noggrannhet i bindningsstudier
  • Kritisk för nya läkemedelsutredningar
  • Underlättar deproteinisering för att reducera komplexitet eller matrisinterferens hos biologiska prover
  • För forskning och in vitro diagnostisk användning
  • Tillämpningar: Bestämning av fria läkemedel, testosteron, tyroxin eller andra bioaktiva ämnen, bindningsstudier, nya läkemedelsundersökningar
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Klart
    Disponibel Engångsbruk
    Material (membran) Regenererad cellulosa
    MWCO 30 kDa
    Sterilitet Icke-steril
    Filtreringsområde 0,92 cm 2
    För användning med (applikation) Separera fritt från bundna mikrolösta ämnen
    Material för hölje Regenererad cellulosa (RC)
    Typ av membran Ultracel™
    Kvantitet 50 förpackning
    Typ Centrifugalfilter
    Volym (metrisk) 1 mL
    Längd (metrisk) 95 mm
    Diameter (metrisk) 16 mm