Beskrivning
- Tvåbladig
- Bladen öppnas med ökande hastighet
- För omrörning i runda kärl med smal hals
- Effekten liknar den för en 4-bladig propelleromrörare
- Använd vid medelhöga till höga hastigheter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Modell R 1355 |
| Diameter (engelska) Fläkt | 0,9/3,9 tum. |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) fläkt | 24/100 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Rör i runda, smalhalsade kärl vid medelhög till hög hastighet |
| Längd (engelska) | 21,7 tum |
| Längd (metrisk) | 550 mm |
| Hastighet | 800 rpm |
| Typ | Centrifugalomrörare |