Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5420
BIOPHARMA
Produktkod. 16372288 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50/60 Hz (EU)
Inkluderar:
Med aerosoltät Rotor FA-24x2
Utan rotor
Modell:
centrifuger 5420 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5420, knappsats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Inkluderar Modell Förpackningsstorlek
16372288 230 V, 50/60 Hz (EU) Med aerosoltät Rotor FA-24x2 centrifuger 5420, knappsats -
16458520 230 V, 50/60 Hz (EU) Med aerosoltät Rotor FA-24x2 centrifuger 5420 (EU-IVD), knappsats 1 uppsättning
16488520 230 V/50/60 Hz (EU) Utan rotor centrifuger 5420 (EU-IVD), knappsats -
16408530 230 V, 50/60 Hz (EU) Utan rotor centrifuger 5420, knappsats -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16372288 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5420000113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28820.00 SEK
    26200.00 SEK / Paket med 1
    Save 2620.00 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Eppendorf centrifuger 5420 erbjuder kapacitet för 24 platser i ett litet fotavtryck och stöder nukleinsyrarening och gelextraktion.
  • Standardrotor för upp till 24 x 1,5 och 2,0 ml rör
  • Rotoralternativ för upp till 32 x 0,2 ml datorR-rör eller 4 x 8-plats datorR-remsor
  • Adaptrar för 0,2, 0,4 och 0,5 ml rörr samt 0,6 ml BD mikrotainer™
  • Mjuk beröringsbar lockstängning med ett finger för ergonomisk locklåsning
  • Automatisk locköppning i slutet av körningen för att förhindra provuppvärmning och för att ge enkel åtkomst till prover
  • Högkvalitativa anodiserade aluminiumrotorer och rotorlock
  • En knapptryckning med kort snurr för snabb centrifugering - du behöver inte hålla in nyckeln hela tiden
  • lätt att rengöra knappsatsens kontrollpanel
  • Särskilt litet fotavtryck för att spara värdefullt utrymme på laboratoriumänken: 24 x 35 x 22 cm / 9,4 x 13,8 x 8,7 tum (B x D x H)
  • Max hastighet: 21 300 x g (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Hastighet 15,060 rpm
Max. RCF 21,300 x g
Höjd (engelska) Exteriör 8,7 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 22 cm
Bullernivå <56 dB(A) med Rotor FA-24 x 2
Timer 10 sek till 9:59 timmar, med kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 9,4 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 24 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Inkluderar Med aerosoltät Rotor FA-24x2
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, certifierade aerosoltäta rotorlock
Ventilerad Ja
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controllertyp Knappsats
Djup (engelska) 13,8 tum
Djup (metriskt) 35 cm
Modell centrifuger 5420, knappsats
Wattal 290 W
Kylt Nej
Standarder EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 37 50581 (se manualen för mer information)
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Produkttyp Mikrocentrifug
Visningstyp Stor, starkt upplyst LCD