Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5420
Handla allt Eppendorf Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50/60 Hz (EU)
Inkluderar:
Med aerosoltät Rotor FA-24x2
Utan rotor
Modell:
centrifuger 5420 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5420, knappsats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
- Standardrotor för upp till 24 x 1,5 och 2,0 ml rör
- Rotoralternativ för upp till 32 x 0,2 ml datorR-rör eller 4 x 8-plats datorR-remsor
- Adaptrar för 0,2, 0,4 och 0,5 ml rörr samt 0,6 ml BD mikrotainer™
- Mjuk beröringsbar lockstängning med ett finger för ergonomisk locklåsning
- Automatisk locköppning i slutet av körningen för att förhindra provuppvärmning och för att ge enkel åtkomst till prover
- Högkvalitativa anodiserade aluminiumrotorer och rotorlock
- En knapptryckning med kort snurr för snabb centrifugering - du behöver inte hålla in nyckeln hela tiden
- lätt att rengöra knappsatsens kontrollpanel
- Särskilt litet fotavtryck för att spara värdefullt utrymme på laboratoriumänken: 24 x 35 x 22 cm / 9,4 x 13,8 x 8,7 tum (B x D x H)
- Max hastighet: 21 300 x g (15 060 rpm)
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Hastighet | 15,060 rpm |
| Max. RCF | 21,300 x g |
| Visa | Stor, starkt upplyst LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 8,7 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 22 cm |
| Bullernivå | <56 dB(A) |
| Timer | 10 sek till 9:59 timmar, med kontinuerlig körning |
| Bredd (engelska) Exteriör | 9,4 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 24 cm |
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Visa mer |