Beskrivning
- Aerosoltät Eppendorf QuickLock™ lock för enkel och säker hantering
- Enastående mjukvarufunktioner (t.ex. justerbara accelerations- och bromsramper, 3 programknappar (endast centrifuger 5425), kort funktion utan kontinuerligt tryck på knappen)
- Utökat rotorprogram (t.ex 5,0 ml rotor, svängskopsrotor för datorR-remsor)
- OptiBowl™ design för tyst drift, även utan rotorlock
- Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
- Max. rotorkapacitet: 10 x 5,0 ml kärl
- Max. hastighet: 21 300 xg (15 060 rpm)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
| Max. Hastighet | 15,060 rpm |
| Max. RCF | 21,300 x g |
| Visa | LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 9,5 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 24 cm |
| Bullernivå | Genomsnitt på 45 dB(A) under de första 12 minuterna och< 51 dB(A) därefter med Rotor FA-24x2 |
| Timer | 10 sek. till 9:59 timmar, med kontinuerlig körning |
| Bredd (engelska) Exteriör | 9,5 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 24 cm |
| Visa mer |