Läs mer
Eppendorf centrifuger 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30215967 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Modell:
Centrifuge 5425, knappsats, IVD
centrifuger 5425, vridknappar
Controllertyp:
Knappsats
Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring
Vridknappar
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Modell Controllertyp
30215967 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, knappsats, IVD Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring
30215964 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5425, vridknappar Knappsats
30215965 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, knappsats, IVD Vridknappar
30215966 230 V, 50/60 Hz (EU) centrifuger 5425, vridknappar Vridknappar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30215967 Leverantör Eppendorf Leverantörsnummer 5405000020
Centrifuger 5425 och 5425 R, har ergonomisk drift och sex rotorer med en maximal hastighet på upp till 21 300 xg, som täcker alla molekylärbiologiska applikationer i rör från 0,2– 5 ml. För temperaturkänsliga prover ger den kylda Centrifugen 5425 R exakt temperaturkontroll.
  • Aerosoltät Eppendorf QuickLock™ lock för enkel och säker hantering
  • Enastående mjukvarufunktioner (t.ex. justerbara accelerations- och bromsramper, 3 programknappar (endast centrifuger 5425), kort funktion utan kontinuerligt tryck på knappen)
  • Utökat rotorprogram (t.ex 5,0 ml rotor, svängskopsrotor för datorR-remsor)
  • OptiBowl™ design för tyst drift, även utan rotorlock
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Max. rotorkapacitet: 10 x 5,0 ml kärl
  • Max. hastighet: 21 300 xg (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 15,060 rpm
Max. RCF 21,300 x g
Visa LCD
Höjd (engelska) Exteriör 9,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 24 cm
Bullernivå Genomsnitt på 45 dB(A) under de första 12 minuterna och< 51 dB(A) därefter med Rotor FA-24x2
Timer 10 sek. till 9:59 timmar, med kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 9,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 24 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD
Typ Mikrocentrifug
Inkluderar Rotor FA-24x2 med QuickLock™
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controllertyp Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring
Modell Centrifuge 5425, knappsats, IVD
Wattal 280 W
Kylt Nej
Standarder SV ISO 13485, EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366-1, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 61326-2-6, EN IEC 63000, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-2-020, 47 CFR FCC del 15
Spänning 230 V