Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15811645 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Modell:
Centrifug 5425
Centrifug 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), knappsats
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5425 R, knappsats
Centrifuger 5425 R, vred
centrifuger 5425 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5425, vridknappar
Controllertyp:
Keypad
Knappsats
Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring
Rotary Knob
Vridknapp
Vridknappar
Vridknappskontrollpanel för snabba parameterändringar
Rotor ingår:
FA-24x2
Ja
Nej
Elektriska krav:
230 V/50–60 Hz (EU)
230 V/50–60 Hz (Storbritannien)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Controllertyp Rotor ingår Elektriska krav unitSize
15811645 centrifuger 5425, vridknappar Knappsats Nej 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
15831645 centrifuger 5425 (EU-IVD), knappsats Vridknappskontrollpanel för snabba parameterändringar Ja 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
15841645 Centrifug 5425 (EU-IVD) Rotary Knob Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15851635 Centrifug 5425 (EU-IVD) Knappsats Ja 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
15861635 Centrifug 5425 (EU-IVD) Keypad Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15871645 Centrifug 5425 (EU-IVD) Vridknappskontrollpanel för snabba parameterändringar Nej 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
15891635 centrifuger 5425 (EU-IVD), knappsats Knappsats kontrollpanel för enkel rengöring Nej 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
15851645 centrifuger 5425, vridknappar Vridknappskontrollpanel för snabba parameterändringar FA-24x2 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
15861645 Centrifug 5425 Rotary Knob Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15871635 centrifuger 5425, vridknappar Knappsats Ja 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
15881635 Centrifug 5425 Keypad Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15891645 centrifuger 5425, vridknappar Vridknappar Nej 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
16855100 Centrifuge 5425 R, knappsats Knappsats Ja 230 V/50–60 Hz (EU) 1 uppsättning
16895100 Centrifuge 5425 R, knappsats Knappsats Nej 230 V/50–60 Hz (EU) -
16835110 Centrifuger 5425 R, vred Vridknappskontrollpanel för snabba parameterändringar Ja 230 V/50–60 Hz (EU) 1 uppsättning
16875110 Centrifuger 5425 R, vred Vridknapp Nej 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
16835100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), vridknappar Knappsats Ja 230 V/50–60 Hz (EU) -
16875100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), knappsats Knappsats Nej 230 V/50–60 Hz (EU) -
16815110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), knappsats Vridknappar Ja 230 V/50–60 Hz (EU) -
16855110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), knappsats Vridknapp Nej 230 V/50–60 Hz (EU) Varje
16672832 centrifuger 5425, vridknappar Vridknappskontrollpanel för snabba parameterändringar Ja 230 V/50–60 Hz (EU) -
17474152 centrifuger 5425 (EU-IVD), knappsats Vridknappskontrollpanel för snabba parameterändringar Ja 230 V/50–60 Hz (EU) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 15811645 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5405000310
Eppendorfs nyaste mikrocentrifuger med 24 platser, centrifuger 5425 och 5425 R, har ergonomisk drift och ett stort urval av rotorer med en maximal hastighet på upp till 21 300 x g, vilket gör dem perfekt lämpade för alla moderna molekylärbiologiska applikationer i Eppendorf och datorR-rör från 0,2 till 0,2 till 5 ml.
För bearbetning av temperaturkänsliga prover ger den kylda centrifuger 5425 R exakt temperaturkontroll med sitt avancerade kylsystem.
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock för enkel och säker hantering
  • Enastående mjukvarufunktioner (t.ex. justerbara accelerations- och bromsramper, 3 programknappar (endast centrifuger 5425), kort funktion utan kontinuerligt tryck på knappen)
  • Utökat rotorprogram (t.ex 5,0 ml rotor, svängskopsrotor för datorR-remsor)
  • OptiBowl™ design för tyst drift, även utan rotorlock
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Max rotorkapacitet: 10 x 5,0 ml kärl
  • Max hastighet: 21 300 x g (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 15,000 rpm
Max. RCF 21,300 x g
Visa Stor, starkt upplyst LCD
Höjd (engelska) Exteriör 9,5 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 24 cm
Bullernivå Genomsnitt på 45 dB(A) under de första 12 minuterna och< 51 dB(A) därefter med Rotor FA-24 x 2
Timer 10 s till 9:59 h, med kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 9,5 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 24 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Typ Mikrocentrifuger
Inkluderar Utan rotor
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock, automatisk ovågigenkänning
Ventilerad Ja
Elektriska krav 230 V/50–60 Hz (EU)
Controllertyp Knappsats
Djup (metriskt) 39 cm
Modell centrifuger 5425, vridknappar
Wattal 280 W
Rotor ingår Nej
Kylt Nej
Standarder SV ISO 12100, EN 378-1, 378-2, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11 (se manualen för mer information)
Nettovikt 15.6 kg
Spänning 230 V
Visa mer Visa mindre
Centrifugen 5425 är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att in vitro diagnostikanordningen kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterat den 27 oktober 1998. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.