Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15881635 Handla allt Eppendorf Produkter
Elektriska krav:
230 V/50–60 Hz (EU)
230 V/50–60 Hz (Storbritannien)
Modell:
Centrifug 5425
Centrifug 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), knappsats
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5425 R, knappsats
Centrifuger 5425 R, vred
centrifuger 5425 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5425, vridknappar
Kylt:
Ja
Nej
Rotor ingår:
FA-24x2
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15881635
Marca: Eppendorf™ 5405000166
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Eppendorfs nyaste mikrocentrifuger med 24 platser, centrifuger 5425 och 5425 R, har ergonomisk drift och ett stort urval av rotorer med en maximal hastighet på upp till 21 300 x g, vilket gör dem perfekt lämpade för alla moderna molekylärbiologiska applikationer i Eppendorf och datorR-rör från 0,2 till 0,2 till 5 ml.
För bearbetning av temperaturkänsliga prover ger den kylda centrifuger 5425 R exakt temperaturkontroll med sitt avancerade kylsystem.
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock för enkel och säker hantering
  • Enastående mjukvarufunktioner (t.ex. justerbara accelerations- och bromsramper, 3 programknappar (endast centrifuger 5425), kort funktion utan kontinuerligt tryck på knappen)
  • Utökat rotorprogram (t.ex 5,0 ml rotor, svängskopsrotor för datorR-remsor)
  • OptiBowl™ design för tyst drift, även utan rotorlock
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Max rotorkapacitet: 10 x 5,0 ml kärl
  • Max hastighet: 21 300 x g (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 15,000 rpm
Max. RCF 21,300 x g
Visa Large, brightly lit LCD
Höjd (engelska) Exteriör 9.5 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 24 cm
Bullernivå Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24 x 2
Timer 10 s to 9:59 h, with continuous run function
Bredd (engelska) Exteriör 9.5 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 24 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Typ Microcentrifuges
Inkluderar With Rotor FA-24x2
Säkerhetsfunktioner Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition
Ventilerad Yes
Elektriska krav 230 V/50–60 Hz (Storbritannien)
Controllertyp Keypad
Djup (metriskt) 39 cm
Modell Centrifug 5425
Wattal 280 W
Rotor ingår Ja
Kylt Nej
Standarder EN ISO 12100, EN 378-1, 378-2, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11 (refer to manual for more details)
Nettovikt 15.6 kg
Spänning 230 V
Rotor FA-24x2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Centrifugen 5425 är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att in vitro diagnostikanordningen kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterat den 27 oktober 1998. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato