Beskrivning
För bearbetning av temperaturkänsliga prover ger den kylda centrifuger 5425 R exakt temperaturkontroll med sitt avancerade kylsystem.
- Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock för enkel och säker hantering
- Enastående mjukvarufunktioner (t.ex. justerbara accelerations- och bromsramper, 3 programknappar (endast centrifuger 5425), kort funktion utan kontinuerligt tryck på knappen)
- Utökat rotorprogram (t.ex 5,0 ml rotor, svängskopsrotor för datorR-remsor)
- OptiBowl™ design för tyst drift, även utan rotorlock
- Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
- Max rotorkapacitet: 10 x 5,0 ml kärl
- Max hastighet: 21 300 x g (15 060 rpm)
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Hastighet | 15,060 rpm |
| Max. RCF | 21,300 x g |
| Visa | Stor, ljus LCD-skärm |
| Höjd (engelska) Exteriör | 10,24 tum. |
| Bullernivå | Genomsnitt på 45 dB(A) under de första 12 minuterna och< 51 dB(A) därefter med Rotor FA-24 x 2 |
| Timer | 10 sek till 9 timmar. 59 min, med kontinuerlig körning |
| Bredd (engelska) Exteriör | 11,42 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 29 cm |
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Typ | Mikrocentrifug (IVD-produkter), EU-Plug |
| Visa mer |
Centrifugen 5425 är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att in vitro diagnostikanordningen kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterat den 27 oktober 1998. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.