Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16835110 Handla allt Eppendorf Produkter
Elektriska krav:
230 V/50–60 Hz (EU)
230V/50–60Hz (GB)
Modell:
Centrifug 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425
Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), knappsats
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), vridknappar
Centrifuge 5425 R, knappsats
Centrifuger 5425 R, vred
centrifuger 5425 (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5425, vridknappar
Kylt:
Ja
Nej
No
Rotor ingår:
FA-24x2
Ja
Nej
Yes
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 16835110
Brand: Eppendorf™ 5406000518
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorfs nyaste mikrocentrifuger med 24 platser, centrifuger 5425 och 5425 R, har ergonomisk drift och ett stort urval av rotorer med en maximal hastighet på upp till 21 300 x g, vilket gör dem perfekt lämpade för alla moderna molekylärbiologiska applikationer i Eppendorf och datorR-rör från 0,2 till 0,2 till 5 ml.
För bearbetning av temperaturkänsliga prover ger den kylda centrifuger 5425 R exakt temperaturkontroll med sitt avancerade kylsystem.
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock för enkel och säker hantering
  • Enastående mjukvarufunktioner (t.ex. justerbara accelerations- och bromsramper, 3 programknappar (endast centrifuger 5425), kort funktion utan kontinuerligt tryck på knappen)
  • Utökat rotorprogram (t.ex 5,0 ml rotor, svängskopsrotor för datorR-remsor)
  • OptiBowl™ design för tyst drift, även utan rotorlock
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Max rotorkapacitet: 10 x 5,0 ml kärl
  • Max hastighet: 21 300 x g (15 060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Hastighet 15,060 rpm
Max. RCF 21,300 x g
Visa Stor, ljus LCD-skärm
Höjd (engelska) Exteriör 10,24 tum.
Bullernivå <54 dB(A)
Timer 10 sek till 9 timmar. 59 min, med kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 11,42 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 29 cm
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Typ Mikrocentrifug, EU-Plug
Beskrivning Centrifuge 5425R, kyld, EU-kontakt, vridknappar, w/rotor FA-24x2
Elektriska krav 230 V/50–60 Hz (EU)
Controllertyp Vridknappskontrollpanel för snabba parameterändringar
Modell Centrifuger 5425 R, vred
Rotor ingår Ja
Kylt Ja
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor FA-24x2
Visa mer Visa mindre
Centrifugen 5425 är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att in vitro diagnostikanordningen kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterat den 27 oktober 1998. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.