Beskrivning
För bearbetning av temperaturkänsliga prover ger den kylda centrifuger 5425 R exakt temperaturkontroll med sitt avancerade kylsystem.
- Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock för enkel och säker hantering
- Enastående mjukvarufunktioner (t.ex. justerbara accelerations- och bromsramper, 3 programknappar (endast centrifuger 5425), kort funktion utan kontinuerligt tryck på knappen)
- Utökat rotorprogram (t.ex 5,0 ml rotor, svängskopsrotor för datorR-remsor)
- OptiBowl™ design för tyst drift, även utan rotorlock
- Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
- Max rotorkapacitet: 10 x 5,0 ml kärl
- Max hastighet: 21 300 x g (15 060 rpm)
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Hastighet | 15,060 rpm |
| Max. RCF | 21,300 x g |
| Visa | Stor, ljus LCD-skärm |
| Höjd (engelska) Exteriör | 10,24 tum. |
| Bullernivå | <54 dB(A) |
| Timer | 10 sek till 9 timmar. 59 min, med kontinuerlig körning |
| Bredd (engelska) Exteriör | 11,42 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 29 cm |
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Typ | Mikrocentrifug (IVD-produkter), EU-Plug |
| Visa mer |
Centrifugen 5425 är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att in vitro diagnostikanordningen kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterat den 27 oktober 1998. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.