Läs mer
Eppendorf™ Centrifug 5425 R - Mikrocentrifug
Produktkod. 31759305 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Modell:
5425 R, EU-kontakt
5425 R, GB-kontakt
5425 R, IVD, EU Plug
5425 R, IVD, GB-kontakt
Controllertyp:
Knappsats
Knopp
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modell Controllertyp
31759305 5425 R, EU-kontakt Knopp
31759310 5425 R, IVD, EU Plug Knappsats
31759303 5425 R, IVD, GB-kontakt Knappsats
31759308 5425 R, EU-kontakt Knappsats
31759307 5425 R, GB-kontakt Knappsats
31759311 5425 R, IVD, EU Plug Knopp
31759309 5425 R, IVD, GB-kontakt Knopp
31759304 5425 R, GB-kontakt Knopp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31759305 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5406000516
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Kylda mikrocentrifuger har ergonomisk drift och sex rotorer med en maximal hastighet på upp till 21 300 x g, vilket täcker alla molekylärbiologiska tillämpningar i rör från 0,2 till 5 ml.
  • Utmärkta mjukvarufunktioner (t.ex. justerbar acceleration och bromsramper, kort funktion utan kontinuerlig tangenttryckning)
  • OptiBowl™ Design för tyst drift, även utan rotorlock
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Aerosoltäta Eppendorf QuickLock™ lock för enkel och säker hantering
  • Särskilda egenskaper för Centrifuge 5425 R:
    • Utmärkt kylsystem för bearbetning av temperaturkänsliga prover från 0,2 till 5 ml
    • Kompressorteknologin minskar vibrationer och skyddar dina prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet 24 x 1,5/2 ml rör
Max. Hastighet 15,060 rpm
Max. RCF 21,300 x g
Bullernivå <54 dBA
Timer 10 sek till 9 timmar. 59 min., med kontinuerlig körfunktion
Bredd (engelska) Exteriör 11,42 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 29 cm
Controllertyp Knopp
Djup (engelska) 15,4 tum
Djup (metriskt) 39 cm
Modell 5425 R, EU-kontakt
Rotor ingår Ja
Kylt Ja
Spänning 230 V
Rotor FA-24x2 QuickLock Pro
Produkttyp Mikrocentrifug
Visningstyp Stor, starkt upplyst LCD
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.