Läs mer
Eppendorf™ Centrifug 5425 R - Mikrocentrifug
Produktkod. 31759308 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Modell:
5425 R, EU-kontakt
5425 R, GB-kontakt
5425 R, IVD, EU Plug
5425 R, IVD, GB-kontakt
Controllertyp:
Knappsats
Knopp
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Controllertyp
31759308 5425 R, EU-kontakt Knappsats
31759310 5425 R, IVD, EU Plug Knappsats
31759303 5425 R, IVD, GB-kontakt Knappsats
31759307 5425 R, GB-kontakt Knappsats
31759311 5425 R, IVD, EU Plug Knopp
31759309 5425 R, IVD, GB-kontakt Knopp
31759305 5425 R, EU-kontakt Knopp
31759304 5425 R, GB-kontakt Knopp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31759308 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5406000117
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kylda mikrocentrifuger har ergonomisk drift och sex rotorer med en maximal hastighet på upp till 21 300 x g, vilket täcker alla molekylärbiologiska tillämpningar i rör från 0,2 till 5 ml.
  • Utmärkta mjukvarufunktioner (t.ex. justerbar acceleration och bromsramper, kort funktion utan kontinuerlig tangenttryckning)
  • OptiBowl™ Design för tyst drift, även utan rotorlock
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Aerosoltäta Eppendorf QuickLock™ lock för enkel och säker hantering
  • Särskilda egenskaper för Centrifuge 5425 R:
    • Utmärkt kylsystem för bearbetning av temperaturkänsliga prover från 0,2 till 5 ml
    • Kompressorteknologin minskar vibrationer och skyddar dina prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1,5/2 ml rör
Max. Hastighet 15,060 rpm
Max. RCF 21,300 x g
Bullernivå <54 dBA
Timer 10 sek till 9 timmar. 59 min., med kontinuerlig körfunktion
Bredd (engelska) Exteriör 11,42 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 29 cm
Controllertyp Knappsats
Djup (engelska) 15,4 tum
Djup (metriskt) 39 cm
Modell 5425 R, EU-kontakt
Rotor ingår Ja
Kylt Ja
Spänning 230 V
Rotor FA-24x2 QuickLock Pro
Produkttyp Mikrocentrifug
Visningstyp Stor, starkt upplyst LCD
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +40 °C