Description
- Utmärkta mjukvarufunktioner (t.ex. justerbar acceleration och bromsramper, kort funktion utan kontinuerlig tangenttryckning)
- OptiBowl™ Design för tyst drift, även utan rotorlock
- Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
- Aerosoltäta Eppendorf QuickLock™ lock för enkel och säker hantering
- Särskilda egenskaper för Centrifuge 5425 R:
- Utmärkt kylsystem för bearbetning av temperaturkänsliga prover från 0,2 till 5 ml
- Kompressorteknologin minskar vibrationer och skyddar dina prover
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 24 x 1,5/2 ml rör |
| Max. Hastighet | 15,060 rpm |
| Max. RCF | 21,300 x g |
| Bullernivå | <51 dBA |
| Timer | 10 sek till 9 timmar. 59 min., med kontinuerlig körfunktion |
| Bredd (engelska) Exteriör | 11,42 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 29 cm |
| Controllertyp | Knappsats |
| Djup (engelska) | 15,4 tum |
| Djup (metriskt) | 39 cm |
| Show More |